missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALK/CD246 Antibody (ALK/1504), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18532563 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18532563 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18532563

Marke: Novus Biologicals NBP308446AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ALK/CD246 Monoclonal antibody specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ALK/CD246
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon ALK/1504
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human ALK/CD246 protein fragment (aa200-335) (Uniprot: Q9UM73 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 238
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.