missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALK/CD246 Antibody (ALK/1504) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08446
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ALK/CD246 Monoclonal specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| ALK/CD246 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 ug/mL | |
| ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3 | |
| Recombinant human ALK/CD246 protein fragment (aa200-335) | |
| 100 μg | |
| Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 238 | |
| Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ALK/1504 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur