missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALK/CD246 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16812715 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16812715 150 μL 150 Mikroliter
16822715 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16812715

Marke: Proteintech 241841AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The 2;5 chromosomal translocation is frequently associated with anaplastic large cell lymphomas. The translocation creates a fusion gene consisting of the ALK gene and the nucleophosmin gene: the 3′ half of ALK, derived from chromosome 2, is fused to the 5′ portion of NPM from chromosome 5. A recent study shows that the product of the NPM-ALK fusion gene is oncogenic. The deduced amino acid sequences reveal that ALK is a novel receptor protein-tyrosine kinase having a putative transmembrane domain and an extracellular domain. These sequences are absent in the product of the transforming NPM-ALK gene. ALK shows the greatest sequence similarity to LTK. ALK plays an important role in the development of the brain and exerts its effects on specific neurons in the nervous system.

Spezifikation

Antigen ALK/CD246
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ALK
Gen-Zugriffsnummer Q9UM73
Gen-Alias ALK, ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, CD246, TFG/ALK
Gensymbole ALK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ALK/CD246 Fusion Protein Ag21493
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 238
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.