Learn More
Thermo Scientific™ Alkalisches Peptonwasser (abgefüllt in Flaschen)
Beschreibung
Verwenden Sie diese gebrauchsfertigen Flaschen zur Anreicherung und Rückgewinnung von Vibrio-Spezies aus Lebensmittel-, Wasser- und klinischen Proben.
Anreicherung und Rückgewinnung von Vibrio-Spezies aus Lebensmitteln, Wasser und klinischen Proben mittels Thermo Scientific™ Oxoid™ Alkalisches Peptonwasser, gebrauchsfertig in Flaschen. Das Medium ist selektiv, indem es die Fähigkeit von Vibrio -Spezies nutzt, alkalische Bedingungen und hohe Natriumchlorid-Konzentrationen zu tolerieren. Der Peptongehalt bietet die Bedingungen für Wachstum und Erholung von Vibrio -Spezies durch Bereitstellung von Vitaminen, Mineralien und Stickstoff in Form von Aminosäuren.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger und vorgefüllter Flaschen mit Alkalischem Peptonwasser.
- Erzeugt stark alkalische Bedingungen mit hohem Natriumgehalt für eine selektive Wachstumsumgebung für Vibrio
- Kann für die direkte mikroskopische Untersuchung von Proben mit der Methode des hängenden Tropfens verwendet werden
- Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden
- Einfach: Anwenderfreundlich und mit nur minimalem Schulungsaufwand
- Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate
Alkalisches Peptonwasser wurde zum ersten Mal von Shread, Donovan und Lee1 zur Verwendung als nicht-selektive Anreicherungsbouillon für die Kultivierung von Aeromonas spp. formuliert Cruickshank berichtete, dass bei einer Erhöhung des pH-Werts das Medium zur effektiven Kultivierung von Vibrio -Spezies verwendet werden kann.2 Das zu 2 Gew.-% in diesem Medium enthaltene Natriumchlorid fördert das Wachstum von Vibrio Cholerae, während die Alkalinität dieses Mediums den größten Teil der unerwünschten Hintergrundflora hemmt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Strohfarben, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Beschreibung | Alkalisches Peptonwasser (abgefüllt in Flaschen) |
| Format | Universalflaschen |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 10.0 g + 0.3 g |
| Verpackungsart | Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton. |
| Menge | 24 Stück/Packung |