missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alkaline Phosphatase/ALPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 10B1M5, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18305553
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18305553 20 μg 20 Mikroliter
18318321 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18305553

Marke: Novus Biologicals NBP31527320UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Alkaline Phosphatase/ALPL Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Alkaline Phosphatase/ALPL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 10B1M5
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gen-Alias Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALPMGC167935
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Alkaline Phosphatase/ALPL (ALPL) (P05186). MISPFLVLAIGTCLTNSLVPEKEKDPKYWRDQAQETLKYALELQKLNTNVAKNVIMFLGDGMGVSTVTAARILKGQLHHNPGEETRLEMDKFPFVALSKT
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 249
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.