Learn More
Alkaline Phosphatase/ALPP Antibody (ALPP/8112R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18519197 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18519197 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18519197
Marke: Novus Biologicals NBP324271AF405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Alkaline Phosphatase/ALPP
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon ALPP/8112R
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Alkaline Phosphatase/ALPP protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 250
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ