Learn More
Alkaline Phosphatase/ALPP Antibody (ALPP/8112R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-23813-20ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18621565
  • 268.00 € / 20 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alkaline Phosphatase/ALPP
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme
Recombinant full-length human Alkaline Phosphatase/ALPP protein
20 μg
Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
250
Store at 4°C.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
ALPP/8112R
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified