missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alkaline Phosphatase/ALPP Antibody (H17E2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Alkaline Phosphatase/ALPP |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry, Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | H17E2 |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Flow Cytometry 10 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 |
| Zusammensetzung | Phosphate Buffered Saline with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Alias | Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme |
| Gensymbole | ALPP |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?