missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alkaline Phosphatase/ALPP Rabbit anti-Human, Clone: ALPP/2899R, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
528.00 €
Spezifikation
| Antigen | Alkaline Phosphatase/ALPP |
|---|---|
| Klon | ALPP/2899R |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25-0.5 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18646686
|
Novus Biologicals
NBP3-07800-100ug |
100 μg |
528.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Alkaline Phosphatase/ALPP | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 250 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified |
| ALPP/2899R | |
| Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25-0.5 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme | |
| Recombinant full-length human Alkaline Phosphatase/ALPP protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts