missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-91659
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific Polyclonal specifically detects Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALPMGC167935 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 249 | |
| Human | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| ALPL | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LTSSEDTLTVVTADHSHVFTFGGYTPRGNSIFGLAPMLSDTDKKPFTAILYGNGPGYKVVGGERENVSMVDYAHNNYQAQSAVPLRHETHGGEDVAVFSKGPMAHLLHGVHEQNYVPHVMAYAACIGANL | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?