missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific Antibody, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific Polyclonal specifically detects Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Alias | Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALPMGC167935 |
| Gensymbole | ALPL |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LTSSEDTLTVVTADHSHVFTFGGYTPRGNSIFGLAPMLSDTDKKPFTAILYGNGPGYKVVGGERENVSMVDYAHNNYQAQSAVPLRHETHGGEDVAVFSKGPMAHLLHGVHEQNYVPHVMAYAACIGANL |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?