Learn More
WTW™ Alkalines Reagenz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10729391
Click to view available options
Typ:
Alkalines Reagenz
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 10729391
Marke: WTW™ 150130
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lösungen zur Ionenstärkeanpassung haben mehrere Aufgaben: TISAB für Fluoridmessungen passt nicht nur den pH-Wert an, sondern löst auch die fluoridhaltigen komplexen Verbindungen auf. Andere Lösungen zur Ionenstärkeanpassung gewährleisten einen angepassten pH-Wert sowie die Zugabe eines geeigneten elektrisch leitfähigen Salzes zur korrekten Konzentrationserfassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Alkalines Reagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MZ/NH3/CN
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide