Learn More
Descrizione
ALKBH5 Polyclonal specifically detects ALKBH5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigen | ALKBH5 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000, Knockdown Validated |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q6P6C2 |
| Gen-Alias | ABH5OFOXD, alkB, alkylation repair homolog 5 (E. coli), Alkylated DNA repair protein alkB homolog 5, EC 1.14.11.-, FLJ20308, OFOXD1, oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain containing, probable alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase ABH5 |
| Gensymbole | ALKBH5 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?