Learn More
(all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaensäure, TRC
Artikelnummer. 30386441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386441 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD494460100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid
CAS 24880-45-3
Summenformel C22 H34 O2
Menge 100 mg
Synonym 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-, 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, Clupanodonic acid, all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, δ7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, ω3-Docosapentaenoic acid, (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (Z,Z,Z,Z,Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid (C22:5)
InChI-Formel InChI=1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
IUPAC-Name (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-Docosa-7,10,13,16,19-Pentaensäure
Molekulargewicht (g/mol) 330.5
Formelmasse 330.256