Learn More
(all-cis)-8,11,14,17-Eicosatetraensäure (10 mg/ml Ethanol), TRC
Artikelnummer. 30370205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30370205 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370205 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE4779001ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (all-cis)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid
CAS 24880-40-8
Summenformel C20 H32 O2
Menge 1 mL
Synonym (8Z,11Z,14Z,17Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, Bishomostearidonic Acid, 8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, (all-Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, ω-3-Arachidonic acid
InChI-Formel InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-Tetraensäure
Molekulargewicht (g/mol) 304.47
Formelmasse 304.2402
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mg/mL