Learn More
Buerkle™ Allschicht-Bohrer
Artikelnummer. 15396277 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
260 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15396277 260 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15396277 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53100150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Allschicht-Bohrer ist ein besonderer Zonensammler speziell für stark verdichtete Substanzen. Mit herkömmlichen Zonensammlern ist es oft nur schwer oder gar nicht möglich, in solche Medien einzustechen und eine Probe über alle Schichten zu nehmen.
  • Speziell entwickelt für stark verdichtete Stoffe.
  • Die Bohrklingen bohren sich leicht und schnell bis zur erforderlichen Tiefe, ohne dass großer Kraftaufwand nötig ist.
  • Ideal für die Probenahme von hochdichten Medien sowie von allen Arten hochverdichteter Pulver und Granulate.
  • Ideal für größere Behälter, gemischte Behälter und Big Bags
  • Anwendungsgebiete sind unter anderem die Baustoff-, Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Luxusgüterindustrie.
  • Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)
  • 25 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl (V4A)
Griffmaterial Edelstahl (V4A)
Grifftyp T-Form
Kapazität (metrisch) 260 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Durchmesser (metrisch) 97 mm
Durchmesser (metrisch) Kern 25 mm
Länge (metrisch) 1528 mm