Beschreibung
Allschichtprobenehmer, mit offenem Innenrohr, ohne separate Kammern, mit großem Probenvolumen. Für Allschichtprobenahme durch alle Schichten der Probe hindurch.
- AISI 316L (1.4404)
- 25 mm Ø
- Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
- Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
- Mit den Lanzen lässt sich verschiedenes Schüttgut entnehmen, von besonders feinen Pulvern bis hin zu großkörnigem Gut wie Mais oder Nüssen
- Entspricht der ISTA-Norm für Saatlängen von 10 mm (Weizen, Hafer) und 5 mm (Flachs, Wicken)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allschicht-Probenehmer |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | 3 Öffnungen |
| Grifftyp | T-Form |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,36 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 70 mL |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Allschichtprobenahme durch alle Schichten der Probe hindurch, Lebensmittel |
| Länge (metrisch) | 550 mm |