Learn More
Texwipe™ Allzweckwischtücher aus Baumwolle
Artikelnummer. 12833532 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
300 Stück
600 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
12833532 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 300 Stück
13183733 6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm) 600 Stück
11565335 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) -
3 options
Artikelnummer. 12833532
Marke: Texwipe™ TX309
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 7
Für Anwendungen der ISO-Klasse 7
  • Starke, extrem saugfähige Wischtücher aus 100 % Baumwolle, gewebt aus hochwertigen, langstapligen Baumwollfasern mit eng gewebter Konstruktion
  • Die Oberfläche mit Twill-Struktur auf beiden Seiten des Wischtuchs nimmt Oberflächenverunreinigungen auf und entfernt diese von der gereinigten Oberfläche
  • Inhärente antistatische Eigenschaften bei 40 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit
  • Diese Wischtücher eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Saugfähigkeit, Festigkeit, chemischen und thermischen Beständigkeit sowie der gleichmäßigen Oberflächenstruktur für eine Vielzahl kritischer Anwendungen
  • Schrägschnitt im 45°-Winkel, um sicherzustellen, dass die Kanten nicht ausfransen und keine Fasern freisetzen
  • Autoklavierbar
Información de órdenes
Basisgewicht: 180 g/m2
Especificaciones
Produkttyp TexWipe™ Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,9 cm
Material Baumwolle
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 184
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigen, Polieren und Brünieren von metallischen und nichtmetallischen Magnetplattenoberflächen
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.