Learn More
Texwipe™ Allzweckwischtücher aus Baumwolle
Artikelnummer. p-210423 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
300 Stück
600 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
13183733 6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm) 600 Stück
12833532 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 300 Stück
11565335 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) -
3 options
Artikelnummer. 13183733
Marke: Texwipe™ TX306
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 7
Für Anwendungen der ISO-Klasse 7
  • Starke, extrem saugfähige Wischtücher aus 100 % Baumwolle, gewebt aus hochwertigen, langstapligen Baumwollfasern mit eng gewebter Konstruktion
  • Die Oberfläche mit Twill-Struktur auf beiden Seiten des Wischtuchs nimmt Oberflächenverunreinigungen auf und entfernt diese von der gereinigten Oberfläche
  • Inhärente antistatische Eigenschaften bei 40 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit
  • Diese Wischtücher eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Saugfähigkeit, Festigkeit, chemischen und thermischen Beständigkeit sowie der gleichmäßigen Oberflächenstruktur für eine Vielzahl kritischer Anwendungen
  • Schrägschnitt im 45°-Winkel, um sicherzustellen, dass die Kanten nicht ausfransen und keine Fasern freisetzen
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Basisgewicht: 180 g/m2
Spezifikation
Produkttyp TexWipe™ Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,24 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15,24 cm
Material Baumwolle
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 184
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Abmessungen (L x B) 6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigen, Polieren und Brünieren von metallischen und nichtmetallischen Magnetplattenoberflächen