Learn More
all-rac-alpha-Tocopherol (Vitamin E), Mikromol™
Artikelnummer. 17951616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951616 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17951616 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0167.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
all-rac-alpha-Tocopherol (Vitamin E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-alpha-Tocopherol
CAS 10191-41-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile DL-alpha-Tocopherol
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C29 H50 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol, (±)-α-Tocopherol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, DL-α-Tocopherol, Elementol B, Elementol Basic, Elementol R, Ephanyl, Irganox E 210, Rac-α-Tocopherol, Ronotec 201, Ronotec 202, Ronotec DF 120, Uvinul 2000AO, all-rac-α-Tocopherol, dl-α-Tocopherol
InChI-Formel InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
IUPAC-Name 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 430.71
Menge 250 mg
Formelmasse 430,3811 g/mol