Learn More
all-trans-Retinol, TRC
Artikelnummer. 30421304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421304 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30421304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR2520001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin A (as retinol)
CAS 68-26-8
Summenformel C20 H30 O
Menge 1 g
Synonym Retinol, Retinol','all-trans- (8CI), (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, 2,4,6,8-Nonatetraen-1-ol','3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-','(all-E)-, A-Mulsal, A-Sol, A-Vi-Pel, A-Vitan, Acon, Afaxin, Agiolan, Agoncal, Alcovit A, Alphalin, Alphasterol, Anatola, Anatola A, Anti-Infective vitamin, Antixerophthalmic vitamin, Aoral, Apexol, Apostavit, Aquasol A Parenteral, Aquasynth, Atav, Avibon, Avita, Avitol, Axerol, Axerophthol, Bentavit A, Biosterol, Cylasphere, Disatabs Tabs, Dofsol, Dohyfral A, Epiteliol, Hi-A-Vita, Lard Factor, Myvpack, NSC 122759, Nio-A-Let, Oleovitamin a, Ophthalamin, Plivit A, Prepalin, Retinol 50C, Retinyl A, Tagravit R 1, Tegosphere VitA, Testavol, Thalasphere, Vaflol, Veroftal, Vi-Alpha, Vi-Dom-A, Vitamin A, Vitamin A alcohol, Vitamin A alcohol','all-trans-, Vitamin A1, Vitamin A1 alcohol, Vitamin A1 alcohol','all-trans-, Vitamin A1','all-trans-, Vitavel A, Vitpex, Vogan, Vogan-Neu, all-trans-Retinol, all-trans-Retinyl alcohol, all-trans-Vitamin A, all-trans-Vitamin A alcohol, all-trans-Vitamin A1, trans-Retinol, trans-Vitamin A alcohol, β-Retinol
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
SMILES C\C(=C/CO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 286.45
Formelmasse 286.2297