Learn More
all-trans-Retinol, TRC
Artikelnummer. 30427272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427272 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30427272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR252000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin A (as retinol)
CAS 68-26-8
Summenformel C20 H30 O
Menge 100 mg
Synonym Retinol, Retinol','all-trans- (8CI), (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, 2,4,6,8-Nonatetraen-1-ol','3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-','(all-E)-, A-Mulsal, A-Sol, A-Vi-Pel, A-Vitan, Acon, Afaxin, Agiolan, Agoncal, Alcovit A, Alphalin, Alphasterol, Anatola, Anatola A, Anti-Infective vitamin, Antixerophthalmic vitamin, Aoral, Apexol, Apostavit, Aquasol A Parenteral, Aquasynth, Atav, Avibon, Avita, Avitol, Axerol, Axerophthol, Bentavit A, Biosterol, Cylasphere, Disatabs Tabs, Dofsol, Dohyfral A, Epiteliol, Hi-A-Vita, Lard Factor, Myvpack, NSC 122759, Nio-A-Let, Oleovitamin a, Ophthalamin, Plivit A, Prepalin, Retinol 50C, Retinyl A, Tagravit R 1, Tegosphere VitA, Testavol, Thalasphere, Vaflol, Veroftal, Vi-Alpha, Vi-Dom-A, Vitamin A, Vitamin A alcohol, Vitamin A alcohol','all-trans-, Vitamin A1, Vitamin A1 alcohol, Vitamin A1 alcohol','all-trans-, Vitamin A1','all-trans-, Vitavel A, Vitpex, Vogan, Vogan-Neu, all-trans-Retinol, all-trans-Retinyl alcohol, all-trans-Vitamin A, all-trans-Vitamin A alcohol, all-trans-Vitamin A1, trans-Retinol, trans-Vitamin A alcohol, β-Retinol
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
SMILES C\C(=C/CO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 286.45
Formelmasse 286.2297