Learn More
all-trans-Retinylacetat
Artikelnummer. p-7077242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15255988 500 g 500 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15255988
Marke: Thermo Scientific Acros 346325000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 127-47-9
InChI-Schlüssel QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonym retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
IUPAC-Name [(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Especificaciones
Chemischer Name oder Material all-trans-Retinyl acetate
Flammpunkt >100°C
Summenformel C22H32O2
Brechungsindex 1.5470 to 1.5550
Menge 500 g
Merck Index 15,10211
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: difficult soluble.
Molekulargewicht (g/mol) 328.49
Viskosität 20 mPa.s (60°C)
Formelmasse 328.49
Reinheit (%) 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A) Photometr.
Verwandte Substanzen 0.14 (A370/A326) max
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Consejos de prudencia
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.