Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M6/M7
Artikelnummer. 17859004
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0,5 in.
50 ft. x 1 in.
50 ft. x 2 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17859004
Marke: Brady™ 173208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses beständige, kaum schrumpfende Vinyl mit besonders starker Klebkraft ist die ideale Lösung für Kennzeichnungen auf rauen Oberflächen und in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
  • Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979, ASTM D 523
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Rot
Ausführung Glanz
Format Kontinuierlich
Material Vinyl
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 50 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 50 ft. x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-595-RD