Learn More
Brady™ Witterungsbeständige Vinyletiketten
Mit diesem schrumpfarmen Vinyl-Etikettenmaterial (B-595) können Sie Etiketten herstellen, die bis zu 10 Jahre lang im Außenbereich verwendet werden können. Drucken Sie fast überall mit einem robusten Brady™ Handetikettiergerät.
Marke:  Brady™ 170944
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17821719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.15 €
    66.01 € / 1 Stück
    Sparen 6.14 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Beschreibung
  • Ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und anderen industriellen Oberflächen
  • Entwickelt, um längerer Einwirkung von UV-Licht, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salzsprühnebel, Reinigungsmitteln und Detergenzien sowie Schmutz standzuhalten
  • Hergestellt mit hochhaftem, dauerhaftem Acrylklebstoff für den Einsatz auf rauen, stark texturierten, schmutzigen und glatten Oberflächen, insbesondere bei kalten Temperaturen
  • Witterungsbetändige Etiketten, die im Außenbereich bis zu 10 Jahre haltbar sind
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Kontinuierlich
Top
Etikett
Komponenten- und Gerätekennzeichnung; Elektrische Kennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Bodenmarkierung; Lean- und 5S-Kennzeichnung; Rohr- und Ventilkennzeichnung; Lagerkennzeichnung
-40 °C
1 Etikett(en) / Karton
38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
-40 °C bis 82 °C
0.102 mm
25 ft.
1,5 in.
38.10 mm
M5C-1500-595-WT-BK
BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
BMP51, BMP53, M511, M510
M5C-1500-595-WT-BK
1 Klebeband/Kassette
-40 °F bis 180 °F
0,004 in
25 ft. x 1,5 in.
7.62 m
38.10 mm
0,5 in.