Learn More
Brady™ Witterungsbeständige Vinyletiketten
Mit diesem schrumpfarmen Vinyl-Etikettenmaterial (B-595) können Sie Etiketten herstellen, die bis zu 10 Jahre lang im Außenbereich verwendet werden können. Drucken Sie fast überall mit einem robusten Brady™ Handetikettiergerät.
Marke: Brady™ 170827
Beschreibung
- Ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und anderen industriellen Oberflächen
- Entwickelt, um längerer Einwirkung von UV-Licht, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salzsprühnebel, Reinigungsmitteln und Detergenzien sowie Schmutz standzuhalten
- Hergestellt mit hochhaftem, dauerhaftem Acrylklebstoff für den Einsatz auf rauen, stark texturierten, schmutzigen und glatten Oberflächen, insbesondere bei kalten Temperaturen
- Witterungsbetändige Etiketten, die im Außenbereich bis zu 10 Jahre haltbar sind
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Grün, Weiß | |
| Kontinuierlich | |
| Top | |
| Etikett | |
| Komponenten- und Gerätekennzeichnung; Elektrische Kennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Bodenmarkierung; Lean- und 5S-Kennzeichnung; Rohr- und Ventilkennzeichnung; Lagerkennzeichnung | |
| -40 °C | |
| 1 Etikett(en) / Karton | |
| 19.05 mm (W) x 7.62 m (L) | |
| -40 °C bis 82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 25 ft. | |
| 0,75 in | |
| 19.05 mm | |
| M4C-750-595-GN-WT |
| BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-750-595-GN-WT | |
| 1 Klebeband/Kassette | |
| -40 °F bis 180 °F | |
| 0,004 in | |
| 25 ft. x 0,75 in. | |
| 7.62 m | |
| 19.05 mm | |
| 0,5 in. |