Learn More
Brady™ Witterungsbeständige Vinyletiketten
Mit diesem schrumpfarmen Vinyl-Etikettenmaterial (B-595) können Sie Etiketten herstellen, die bis zu 10 Jahre lang im Außenbereich verwendet werden können. Drucken Sie fast überall mit einem robusten Brady™ Handetikettiergerät.
Marke:  Brady™ 170840
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17950690
  • 57.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und anderen industriellen Oberflächen
  • Entwickelt, um längerer Einwirkung von UV-Licht, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salzsprühnebel, Reinigungsmitteln und Detergenzien sowie Schmutz standzuhalten
  • Hergestellt mit hochhaftem, dauerhaftem Acrylklebstoff für den Einsatz auf rauen, stark texturierten, schmutzigen und glatten Oberflächen, insbesondere bei kalten Temperaturen
  • Witterungsbetändige Etiketten, die im Außenbereich bis zu 10 Jahre haltbar sind
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß, Rot
Kontinuierlich
Top
Etikett
Komponenten- und Gerätekennzeichnung; Elektrische Kennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Bodenmarkierung; Lean- und 5S-Kennzeichnung; Rohr- und Ventilkennzeichnung; Lagerkennzeichnung
-40 °C
1 Etikett(en) / Karton
25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
-40 °C bis 82 °C
0.102 mm
25 ft.
1 in.
25.40 mm
M4C-1000-595-WT-RD
BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-1000-595-WT-RD
1 Klebeband/Kassette
-40 °F bis 180 °F
0,004 in
25 ft. x 1 in.
7.62 m
25.40 mm
0,5 in.