Learn More
Brady™ Witterungsbeständige Vinyletiketten
Artikelnummer. 17871739
Click to view available options
Alternate Part Number:
M4-11-595
M4-17-595
M4-49-595
M4-7-595
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17871739
Marke: Brady™ 176803
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erstellen Sie mit diesem kaum schrumpfenden Vinylmaterial (B-595) Etiketten, die im Außenbereich unter anspruchsvollen Bedingungen bis zu 10 Jahre beständig sind. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
  • Vielseitig - ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Maschinen, Regalen und anderen Oberflächen in der Industrie
  • Robust - beständig gegen längeren Kontakt mit UV-Strahlung, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salznebel, Reinigungsmitteln und Schmutz
  • Selbstklebend - stark haftender, dauerhafter Acrylklebstoff für raue, stark strukturierte, verschmutzte und glatte Oberflächen, besonders bei niedrigen Temperaturen
  • Lange Lebensdauer - witterungsbeständige Etiketten mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren im Außenbereich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Front
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Lean and 5S labelling;Lockout tagout;Security identification;Pipe and valve marking
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;M511;M410;M510
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Modell M4-7-595
Anzahl pro Packung 280 Label(s) / Box
Menge Je 1
Größe 12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 12.70 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.70 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 in
Höhe (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-7-595