Learn More
Brady™ All-Weather Vinyl Labels
Artikelnummer. 31910386
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Black/Orange on White
Black/Yellow on White
Blue on White
Red on White
Packungsgröße:
100 Rollen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
31910386 Black/Yellow on White 100 Rollen
31910378 Black/Orange on White 100 Rollen
31910395 Blue on White 100 Rollen
31910400 Red on White 100 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910386 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.03 €
    73.00 € / 100 Rollen
    Sparen 5.03 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive is ideal for labelling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
  • Pre-printed Spanish headers allow you to quickly create multicolor signs with a single print pass
  • Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces - including outdoors
  • Conforms and adheres to difficult surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
  • Resistant to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners, detergents and general industrial grime
  • A ribbon is required to print this material - use part number B30-R10000
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Section 2 and Section 3
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Farbe Black/Yellow on White
Ausführung Gloss
Format Die-cut
Material Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Electrical Labeling, General Identification, Hazard Communication Identification, Pipe and Valve Marking, Safety Identification
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +180°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +82°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.6 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 101.6 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 101.6 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.9 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1.4 in.
Höhe (metrisch) 48.26 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 35.56 mm
Alternate Part Number M6-38-595-PRE