Learn More
Brady™ Allwetter-Vinyllabels
Artikelnummer. 31910400 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau auf weiß
Rot auf Weiß
Schwarz/gelb auf weiß
Schwarz/orange auf weiß
Packungsgröße:
100 Rollen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31910400 Rot auf Weiß 100 Rollen
31910386 Schwarz/gelb auf weiß 100 Rollen
31910378 Schwarz/orange auf weiß 100 Rollen
31910395 Blau auf weiß 100 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910400 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.03 €
    73.00 € / 100 Rollen
    Sparen 5.03 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses robuste, schrumpfarme Vinyl mit ultra-aggressivem Kleber ist ideal zum Bekennzeichnen von Rohren, Geräten, Regalen und nahezu jeder anderen Industrieoberfläche.
  • Vorgedruckte spanische Überschriften ermöglichen es Ihnen, mit einem einzigen Druckdurchlauf schnell mehrfarbige Schilder zu erstellen
  • Sehr biegsames Material mit festhaltendem permanentem Kleber für raue, hochstrukturierte, schmutzige und harte Umweltflächen – auch im Freien
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Resistent gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzspray, Reiniger, Reinigungsmittel und allgemeinen Industrieschmutz
  • Für das Drucken dieses Materials ist ein Band erforderlich – verwenden Sie die Teilenummer B30-R10000
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Rot auf Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrische Kennzeichnung, allgemeine Identifikation, Gefahrenkommunikations-Identifikation, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.6 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 101.6 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 101.6 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1,4 in.
Höhe (metrisch) 48.26 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 35.56 mm
Alternate Part Number M6-38-595-PEL