Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M710 und BMP71
Artikelnummer. 17839194
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Lohfarben
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17839194
Marke: Brady™ 173205
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M710 und BMP71
  • Dieses beständige, kaum schrumpfende Vinyl mit besonders starker Klebkraft eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und praktisch jeder Oberfläche in der Industrie.
  • Das äußerst biegsame Material verfügt über einen stark haftenden, dauerhaften Klebstoff und eignet sich für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich.
  • Es haftet durch gute Biegsamkeit auch auf schwierigen Oberflächen, wie lackierte Betonwände, bemaltes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre und blasgeformte Gehäuse.
  • Es ist beständig gegen Chemikalien, Öle und Fette, Salznebel, Reinigungsmittel und in Industrieumgebungen übliche Verschmutzungen.
  • 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich bei Temperaturen von -40°C bis 82°C (-40°F bis 180°F); kann bei niedrigen Temperaturen bis zu -18°C (0°F) angebracht werden.
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R10000 oder M7-R6000.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979, ASTM D 523
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Label
Material Vinyl
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Outdoor Labels
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung elektrischer Geräte, Gebäudentifizierung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilmarkierung, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady™ Printers M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 12.7 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-595-WT