Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Artikelnummer. 17801369
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17801369 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 250 Stück
17869134 M710, BMP71 250 Stück
2 options
Artikelnummer. 17801369
Marke: Brady™ 173807
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbstlaminierendes Vinyl ist ein ideales Material für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung Dieses Material zeichnet sich durch gute Transparenz, Anpassungsfähigkeit sowie selbstlöschende Eigenschaften aus.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Vinyl
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0,75 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) 19.05 mm
Alternate Part Number M6-30-427-AW