Learn More
Allantoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403047 250 g 250 Gramm
11493037 1000 g 1000 Gramm
11413047 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15571.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158.117 g/mol
Allantoin is a useful biomarker for oxidative stress. It is a reactant for Synthesis of sulofenur analogs for use as antitumor agents. It is used as a cosmetic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allantoin ist ein nützlicher Biomarker für oxidativen Stress. Es ist ein Reaktant für die Synthese von Sulofenur-Analoga zur Verwendung als Antitumormittel. Es wird als kosmetisches Mittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-59-6
Summenformel C4H6N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.117
MDL-Nummer MFCD00005260
InChI-Schlüssel POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
IUPAC-Name (2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff
SMILES C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allantoin
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 102364
Merck Index 14,258
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Freely soluble in alkalis
Formelmasse 158.12
Reinheit (%) 98%