Learn More
Allantoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10745741 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10745741 100 g 100 Gramm
10142320 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10745741 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 102841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.50 €
    30.65 € / 100 Gramm
    Sparen 2.85 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97-59-6
Summenformel C4H6N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.12
MDL-Nummer MFCD00005260
InChI-Schlüssel POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
IUPAC-Name (2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff
SMILES C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Allantoin
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 25, V,15, 338
Merck Index 15, 250
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/190mL. Other solubilities: readily soluble in alkalies,1g/500mL alcohol,practically insoluble in ether
Formelmasse 158.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver