Learn More
B Braun™ Inbusschlüssel für Mikro-Approximator
Beschreibung
- Zubehörteil
- Die Druckmessung wird mit der Taste eingestellt
- Der Abstand zwischen den Klammern ist variabel und mit einem Schlüssel fixiert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schlüssel |
| Beschreibung | Zur Verwendung mit Biemer Näherungsgeräten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrogefäßanastomose |