Learn More
PEPperCHIP™ Allergen-Epitop-Mikroarray
Artikelnummer. 16327778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge: 1 Objektträger
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16327778 Menge: 1 Objektträger
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16327778 Lieferant PEPperCHIP™ Lieferanten-Nr. SPC.039.001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Allergen-Epitop-Mikroarray mit 4022 epitopspezifischen Peptiden, die doppelt bedruckt sind. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
  • Microarray-Inhalt: 4022 lineare Allergenepitope, die auf 223 verschiedenen Allergenen basieren, die in der Immune-Epitope-Datenbank referenziert werden
  • Datenbank-Epitop-Längen: 5 bis 53 AA
  • Mikroarray-Epitop-Längen: 5 bis 17 AA je nach Datenbankepitoplänge; längere Epitope wurden in überlappende 17 AA-Peptide übersetzt
  • Anzahl Peptide: 4022 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Beschichtung PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Beschreibung 1 Array-Kopie pro Mikroarray
Menge 1 Objektträger
Befestigungsmethode Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
Dicke (metrisch) 1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Farbe Transparent
Kennzeichnung RUO
Barcode Individueller Barcode für jedes Microarray
Material Mikroglas
Typ Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
Sterilität Unsteril
Dimensions (LxW) 75,4 x 25 mm