Learn More
Witeg™ Allihn Kugelkühler
Artikelnummer. 11843562
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
19/26
24/29
29/32
Länge (metrisch) Ummantelung:
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
11843562 24/29 250 mm 1 Stück
11833562 19/26 250 mm 1 Stück
11863562 29/32 250 mm 1 Stück
11873562 29/32 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11843562 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 1 723 250
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Witeg™ Allihn-Kugelkühler besteht aus einem langen Glasröhrchen mit einem Wassermantel. Die kugelförmigen Einschnürungen im Röhrchen vergrößern die Kühlfläche.
  • Verschiedene Mantellängen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schlauchanschluss 11 mm
Länge (metrisch) Ummantelung 250 mm
Menge 1/Pckg.
Standard-Konusverbindung Nr. 24/29
Typ Allihn Kugelkondensator