Learn More
Witeg™ Allihn Kugelkühler
Beschreibung
- Verschiedene Mantellängen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 6.4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Schlauchanschluss | 11 mm |
| Länge (metrisch) Ummantelung | 250 mm |
| Menge | 1/Pckg. |
| Standard-Konusverbindung Nr. | 19/26 |
| Typ | Allihn Kugelkondensator |