Learn More
Allopurinol riboside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16406077
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16406077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16406077 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101397
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Allopurinol riboside, a metabolite of allopurinol, shows potent activities against parasites.
Allopurinol riboside, a metabolite of allopurinol, shows potent activities against parasites.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allopurinol riboside
Physikalische Form Solid
CAS 16220-07-8
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N4O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (372.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)N=C2)NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
Formelmasse 268.23
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research