Learn More
Alloxan-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279883 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10279883 10 g Glasflasche 10 Gramm
10723601 25 g Glasflasche 25 Gramm
10511661 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279883 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215370100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3237-50-1 , 50-71-5
Summenformel C4H4N2O5
MDL-Nummer MFCD00149399
InChI-Schlüssel ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alloxan monohydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige-gelb bis weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein 24, 500
Merck Index 10, 276
Synonym isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, butanal, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyde dnp, isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenylhydazone, 1e-3-methylbutanal 2,4-dinitrophenyl hydrazone #, isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone, butyraldehyde, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone, isovaleraldehyde,4-dinitrophenyl hydrazone, n-e-3-methylbutylideneamino-2,4-dinitroaniline
SMILES OC1(O)C(=O)NC(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5,5-dihydroxy-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Molekulargewicht (g/mol) 160.09
PubChem CID 9569524
Formelmasse 160.09
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 10 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver