Learn More
Alloxan-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384609 25 g -
11488216 50 g 50 Gramm
11394609 100 g 100 Gramm
11498216 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11384609 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15324.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160.085 g/mol
Cytotoxic compound that causes oxidative base damage to nuclear DNAAlloxan monohydrate is used as a precursor to prepare purple dye murexide. It is also used in research models to induce diabetes and destroy beta cells. Further, it is a strong oxidizing agent and it forms a hemiacetal with its reduced reaction product dialuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zytotoxische Verbindung, die oxidative Basenschäden an nukleärer DNA verursacht. Alloxan Monohydrat wird als Vorstufe zur Herstellung des violetten Farbstoffs Murexid verwendet. Es wird zudem in Forschungsmodellen verwendet, um Diabetes zu induzieren und Betazellen zu zerstören. Außerdem ist es ein starkes Oxidationsmittel und bildet mit seinem reduzierten Reaktionsprodukt Dialursäure ein Hemiacetal.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Aceton, Eisessigsäure und Methanol. Schwach löslich in Chloroform, Petrolether, Toluol, Ethylacetat und Essigsäureanhydrid. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3237-50-1
Summenformel C4H4N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 160.085
MDL-Nummer MFCD00149399
InChI-Schlüssel ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
PubChem CID 312231
IUPAC-Name 5,5-Dihydroxy-1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMILES C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alloxan monohydrate
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Beilstein 5309394
Merck Index 14,282
Formelmasse 160.09 (142.07 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Menge 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alloxan monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Alloxan monohydrate