Learn More
Alloy Steel, Cr/Mo, AISI 4130, G41300, 50g, ARMI∣MBH
Codice prodotto. 30318519
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
missing translation for 'unitSize'
50 Gramm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30318519
missing translation for 'mfr': ARMI/MBH MBH12X 41300AC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Alloy Steel, Cr/Mo, AISI 4130, G41300, 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Aluminium, Arsenic, Carbon, Chromium, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Nitrogen, Phosphorus, Silicon, Tin, Zinc
Menge 50 g
Gewicht 50 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Zinc: 0.0012%, Arsenic: 0.0043%, Tin: 0.006%, Phosphorus: 0.0082%, Nitrogen: 0.0095%, Aluminium: 0.027%, Nickel: 0.084%, Copper: 0.131%, Silicon: 0.183%, Molybdenum: 0.217%, Carbon: 0.319%, Manganese: 0.551%, Chromium: 0.996%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato