missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alloy Steel, Ferritic Cr/Mo/W/V/Nb, A182 Grade F92, K92460, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
Alloy Steel, Ferritic Cr/Mo/W/V/Nb, A182 Grade F92, K92460, 100g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boron/Titanium/Aluminium/Phosphorus/Tin/Cobalt/Copper/Carbon/Niobium/Vanadium/Silicon/Molybdenum/Manganese/Nickel/Tungsten/Chromium/Bismuth/Cadmium/Hydrogen/Palladium/Zinc/Lead/Selenium/Antimony/Arsenic/Calcium/Zirconium/Magnesium/Tantalum/Nitrogen/Oxygen |
| CAS | 7439-89-6 |
| Menge | 100 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0026 %/Titanium 0.003 %/Aluminium 0.005 %/Phosphorus 0.005 %/Tin 0.006 %/Cobalt 0.036 %/Copper 0.074 %/Carbon 0.092 %/Niobium 0.096 %/Vanadium 0.188 %/Silicon 0.2 %/Molybdenum 0.52 %/Manganese 0.737 %/Nickel 0.82 %/Tungsten 1.97 %/Chromium 9.4 %/Bismuth (<10) %/Cadmium (<10) %/Hydrogen (<10) %/Palladium (<10) %/Zinc (<20) %/Lead (<200) %/Selenium (<200) %/Antimony (<40) %/Arsenic (<50) %/Calcium (<50) %/Zirconium (<50) %/Magnesium (<70) %/Tantalum (<80) %/Nitrogen (0.0036) %/Oxygen (0.013) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur