missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, 100g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Niobium/Titanium/Vanadium/Tin/Cobalt/Nitrogen/Phosphorus/Aluminium/Copper/Molybdenum/Silicon/Carbon/Manganese/Chromium/Nickel/Boron/Oxygen/Antimony/Zirconium/Arsenic/Calcium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Menge | 100 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Niobium 0.003 %/Titanium 0.003 %/Vanadium 0.004 %/Tin 0.008 %/Cobalt 0.011 %/Nitrogen 0.0114 %/Phosphorus 0.012 %/Aluminium 0.036 %/Copper 0.19 %/Molybdenum 0.22 %/Silicon 0.22 %/Carbon 0.41 %/Manganese 0.75 %/Chromium 0.85 %/Nickel 1.66 %/Boron (0.0002) %/Oxygen (0.0015) %/Antimony (0.002) %/Zirconium (0.003) %/Arsenic (0.006) %/Calcium (0.012) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction