Learn More
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30314085
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Artikelnummer. Menge
30314085 1 Ea.
1 options
Artikelnummer. 30314085
Marke: ARMI/MBH IARMFE434022X
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium, Antimony, Arsenic, Boron, Calcium, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium
Menge 1 Ea.
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Form Disc
Dicke (metrisch) 3 mm
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium: 21 ppm, Antimony: 12 ppm, Boron: 4 ppm, Lead: 0.29 ppm, Titanium: 0.001%, Niobium: 0.003%, Vanadium: 0.0047%, Arsenic: 0.0055%, Nitrogen: 0.007%, Phosphorus: 0.0079%, Tin: 0.0083%, Tungsten: 0.011%, Aluminium: 0.022%, Sulfur: 0.0273%, Cobalt: 0.093%, Copper: 0.174%, Molybdenum: 0.242%, Silicon: 0.244%, Carbon: 0.382%, Manganese: 0.739%, Chromium: 0.787%, Nickel: 1.75%