missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alloy Steel, AISI 4330, K23080, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Alloy Steel, AISI 4330, K23080, Ø38x19mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boron/Calcium/Zirconium/Nitrogen/Tin/Titanium/Cobalt/Aluminium/Vanadium/Copper/Silicon/Carbon/Molybdenum/Chromium/Manganese/Nickel/Lead/Oxygen/Antimony/Arsenic/Niobium/Tungsten/Phosphorus |
| CAS | 7439-89-6 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0003 %/Calcium 0.001 %/Zirconium 0.0015 %/Nitrogen 0.0024 %/Tin 0.0039 %/Titanium 0.006 %/Cobalt 0.0063 %/Aluminium 0.045 %/Vanadium 0.071 %/Copper 0.074 %/Silicon 0.273 %/Carbon 0.299 %/Molybdenum 0.404 %/Chromium 0.9 %/Manganese 1 %/Nickel 1.8 %/Lead (0.0004) %/Oxygen (0.0009) %/Antimony (0.001) %/Arsenic (0.003) %/Niobium (0.003) %/Tungsten (0.004) %/Phosphorus (0.005) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur