missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI E9310, G93106, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI E9310, G93106, Ø38x19mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxygen/Vanadium/Nitrogen/Tin/Cobalt/Phosphorus/Aluminium/Molybdenum/Carbon/Copper/Silicon/Manganese/Chromium/Nickel/Iron/Hafnium/Hydrogen/Lanthanum/Palladium/Yttrium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Selenium/Tantalum/Magnesium/Lead/Titanium/Zinc/Antimony/Niobium/Zirconium/Tungsten/Arsenic |
| CAS | 7439-89-6 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Oxygen 0.0017 %/Vanadium 0.003 %/Nitrogen 0.007 %/Tin 0.0072 %/Cobalt 0.009 %/Phosphorus 0.009 %/Aluminium 0.036 %/Molybdenum 0.086 %/Carbon 0.121 %/Copper 0.158 %/Silicon 0.256 %/Manganese 0.62 %/Chromium 1.09 %/Nickel 3.07 %/Iron 94.6 %/Hafnium (<0.0010) %/Hydrogen (<0.0010) %/Lanthanum (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Bismuth (<0.0050) %/Boron (<0.0050) %/Cadmium (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tantalum (<0.0050) %/Magnesium (<0.0200) %/Lead (0.0001) %/Titanium (0.001) %/Zinc (0.001) %/Antimony (0.002) %/Niobium (0.002) %/Zirconium (0.002) %/Tungsten (0.003) %/Arsenic (0.004) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur