Learn More
Allylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10499100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10499100 500 mL 500 Milliliter
10489100 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10499100 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180655000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 €
    86.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 18.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 591-87-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-87-7
MDL-Nummer MFCD00008721
InChI-Schlüssel FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl acetate, 3-acetoxypropene, acetic acid, 2-propenyl ester, 2-propenyl acetate, 2-propenyl ethanoate, 3-acetoxy-1-propene, allylacetate, acetic acid, allyl ester, 2-propenyl methanoate, unii-e4u5e5990i
PubChem CID 11584
IUPAC-Name Prop-2-enylacetat
SMILES CC(=O)OCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl acetate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -96.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 103.0°C to 104.0°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H8O2
Strukturformel CH3CO2CH2CH=CH2
Brechungsindex 1.4030 to 1.4050
Menge 500 mL
Beilstein 02, 136
Merck Index 15, 276
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.