Learn More
Allylacetat, TRC
Artikelnummer. 30309099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309099 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA54901550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl Acetate
CAS 591-87-7
Summenformel C5H8O2
Menge 50 g
Synonym Acetic Acid 2-Propen-1-yl Ester, Acetic Acid 2-Propenyl Ester, Acetic Acid Allyl Ester, Allyl Alcohol Acetate, 2-Propen-1-ol Acetate, 3-Acetoxy-1-propene, 3-Acetoxypropene, NSC 7612
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CC(=O)OCC=C
IUPAC-Name Prop-2-enylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Formelmasse 100.0524