Learn More
Allyl Alcohol 500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311807
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30311807
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREGA09010377ME
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl alcohol
CAS 107-18-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Allyl alcohol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C3 H6 O
Konzentration 500 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Propen-1-ol, Allyl alcohol (8CI), 1-Hydroxy-2-propene, 1-Propen-3-ol, 2-Propenol, 2-Propenyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propene, 3-Hydroxypropene, Allylic alcohol, NSC 6526, Shell unkrauttod A, Vinylcarbinol
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
SMILES OCC=C
IUPAC-Name prop-2-en-1-ol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Menge 1 mL
Formelmasse 58.0419 g/mol